Principaux documents
C26003
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
100 G
21,00 €
21,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
21,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.55
Beilstein:
510993
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
21,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
152 °C (lit.)
Densité
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.5 °F
Point d'éclair (°C)
57.5 °C