Principaux documents
244783
Sigma-Aldrich
Cadmium oxide
powder, 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cadmia
100 G
66,60 €
500 G
166,00 €
66,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
66,60 €
500 G
166,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CdO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
66,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Densité
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
Clé InChI
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cadmium oxide (CdO) is a yellowish to reddish-brown inorganic compound known for its semiconductor properties. With a density of 8.15 g/mL at 25 °C, CdO serves as a versatile reagent and catalyst in various chemical reactions. It is primarily used in the production of cadmium-based materials and as a catalyst in organic synthesis. Cadmium oxide is also utilized in the manufacturing of glass and ceramics, where it contributes to color and opacity. Our high-purity cadmium oxide powder, with a purity of 99.5% trace metals basis, is particularly valuable for applications that require minimal impurities.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sung Hun Kim et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-19)
We used low-temperature reactions to synthesize different-sized CdSe quantum dots (QDs) capped with fatty-acid and phosphine ligands. From the correlation of high-resolution transmission electron microscopy and X-ray diffraction (XRD) analyses of the synthesized QDs, we observed size-dependent shape anisotropy. In
Sanjay K Apte et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(7), 957-964 (2011-03-10)
The simple, template-free, low-temperature, large-scale synthesis of nanostructured CdS with the hexagonal wurtzite phase from bulk cadmium oxide under solid-phase conditions is demonstrated for the first time. The novel approach involves the homogenization of cadmium oxide (CdO) and thiourea in
Oksana V Nesterova et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (11)(11), 1431-1436 (2008-03-07)
A novel heterometallic 1D coordination polymer [{Ni(en)2}2(micro-NCS)4Cd(NCS)2](n) x nCH3CN (en = ethylenediamine) has been prepared using the self-assembly process in a one-pot reaction of cadmium oxide, nickel and ammonium thiocyanates with an acetonitrile solution of ethylenediamine. The complex consists of
Vahid Safarifard et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1227-1233 (2012-04-17)
Nanoparticles of a three-dimensional supramolecular Cd(II) compound, [Cd(L)(2)(H(2)O)(2)] (1), (L(-)=1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate), have been synthesized by a sonochemical process and characterized by scanning electron microscopy, X-ray powder diffraction, IR spectroscopy and elemental analyses. The thermal stability of compound 1 in both its
Shao-Ying Ting et al.
Optics express, 20(20), 21860-21874 (2012-10-06)
CdZnO/ZnO quantum well (QW) samples are grown on GaN and ZnO templates with plasma-assisted molecular beam epitaxy under different conditions of substrate temperature, Cd effusion cell temperature, and O(2) flow rate for emission characteristics comparison. It is found that the