202908
Cadmium chloride
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
568 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Chaîne SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As an additive to fabricate perovskite solar cells to improve long-term stability and performance. The incorporation of Cd ions enhances optical absorption and carrier transfer.
- As a precursor to synthesize functionalized cadmium telluride quantum dots for fluorescent immunosensors.
- Aza-Michael reaction of electron-deficient alkene and a wide range of amines.
- The one-pot synthesis of dihydropyrimidones via the Biginelli reaction.
- The synthesis of benimidazoles.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.