1.02015
Cadmium oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Cadmium oxide
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
Superficie
2.0-4.0 m2/g , BET
Taille des particules
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
Pf
950 °C
Solubilité
0.0021 g/L
Densité
6.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cd.O
Clé InChI
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3