Documents
236594
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanemethanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C3H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
128 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
PIZQWRXTMGASCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Kinetics of gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol has been reported.
Application
1-Methylcyclopropanemethanol has been used in the preparation of (±)-2-(benzyloxycarbonylamino)-2-(1′-methylcyclopropyl)ethanamide.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Evidence for an insertion-homolysis mechanism for carbon-sulphur bond formation in penicillin biosynthesis; 2. Incubation and interpretation.
Baldwin JE, et al.
Tetrahedron, 52(7), 2537-2556 (1996)
Kinetics of the gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol.
Awan.
J. Chem. Soc. Pak., 27(1), 29-29 (2005)