233226
2,4-Difluoronitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
29,40 €
About This Item
29,40 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
203-204 °C (lit.)
Pf
9-10 °C (lit.)
Densité
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Clé InChI
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup