196622
2,5-Difluoronitrobenzene
97%
Synonyme(s) :
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
40,60 €
About This Item
40,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
206.5 °C (lit.)
Pf
−11.7 °C (lit.)
Densité
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter