Principaux documents
225371
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
2,5-dichloronitrobenzène
100 G
42,10 €
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
42,10 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.00
Beilstein:
778109
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Essai
99%
Forme
solid
Limite d'explosivité
9.2 %
pb
266-269 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Z C Jin et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(5), 292-295 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 carrying the fused gene umuC'-'lacZ could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-1-oxide (4NQO) in S. typhimurium LT2 TA 1535(his-). Maximum revertants were 4.35 and 3.96 times that of the controls without
Z C Jin et al.
Mutation research, 264(1), 1-5 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 (umuC'-'lacZ) could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-N-oxide (4NQO) in Salmonella typhimurium TA 1535 (his-). The values induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) were not different irrespective of the presence or absence of