230766
(Trimethylsilyl)isothiocyanate
99%
Synonyme(s) :
Isothiocyanatotrimethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C (lit.)
Pf
−32.8 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N=C=S
InChI
1S/C4H9NSSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Clé InChI
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup