217328
Trichloroacetyl isocyanate
96%
Synonyme(s) :
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
50,90 €
About This Item
50,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
pb
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
Clé InChI
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter