Principaux documents
196126
Sigma-Aldrich
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl isothiocyanatoformate
5 G
77,30 €
25 G
225,00 €
77,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
77,30 €
25 G
225,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SCNCOOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.15
Beilstein:
606091
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
pb
56 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)N=C=S
InChI
1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
Clé InChI
BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethoxycarbonyl isothiocyanate reacts with 2-amino-tetrahydrobenzo[b]thiophene derivatives to yield tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-thiourea derivatives[1].
Application
Ethoxycarbonyl isothiocyanate has been used in the synthesis of:
  • pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives, potential inhibitors of protein kinase CK2[2]
  • fused thiophene derivatives, having antibacterial and antifungal activities[1]
  • 4-thiouracil derivatives[3]
  • thiocarbamides from stannylarenes[4]
  • 1,3,5-triazin-2-one-4-thiones from 2-amino-2-oxazolines[5]
  • N-acylthioureas from aminodeoxy sugars[6]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A new synthesis of 4-thiouracils.
Lamon RW.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 5, 837-844 (1968)
The Reaction of 2-Aminocyclohexeno [b] thiophene Derivatives with Ethoxycarbonyl isothiocyanate: Synthesis of Fused Thiophene Derivatives with Antibacterial and Antifungal Activities.
Wardakhan WW, et al.
Acta Chimica Slovenica, 54(2), 229-241 (2007)
Tetrahedron, 50, 3273-3273 (1994)
Zhe Nie et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(15), 4191-4195 (2007-06-02)
The structure-based design, synthesis, and anticancer activity of novel inhibitors of protein kinase CK2 are described. Using pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine as the core scaffold, a structure-guided series of modifications provided pM inhibitors with microM-level cytotoxic activity in cell-based assays with prostate and
Heterocycles, 36, 2465-2465 (1993)