229520
Cadmium nitrate tetrahydrate
99.997% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.997% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
59.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Clé InChI
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable