574988
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nickel ammonium sulfate
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
85-89 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)