Principaux documents
208299
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride hydrate
98%
Synonyme(s) :
Cadmium dichloride hydrate, Cadmium(2+) dichloride hydrate
50 G
85,20 €
85,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
85,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CdCl2.xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.32 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Densité
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Kovo G Akpomie et al.
Scientific reports, 10(1), 17094-17094 (2020-10-15)
This work was aimed at the synthesis of a hybrid (STpe-AgNP), obtained by impregnation of silver nanoparticles (AgNP) onto Solanum tuberosum peel (STpe), for the ultrasonic assisted adsorption of bromophenol blue (BB) dye. SEM, FTIR, XRD, EDX, TGA and BET
Thi-Hai Anh Nguyen et al.
Waste management (New York, N.Y.), 120, 755-761 (2020-11-26)
Recycling opportunities for graphitic carbon from lithium-ion battery (LIB) anodes have been neglected owing to the relative low value of application. In this study, the potential methods for removing toxic metals (lead, barium, and cadmium) and organic compounds (2,4-dinitrotoluene [DNT]
Benedikt Wimmer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(20), 4967-4983 (2020-06-12)
In this study, we developed and validated a CE-TOF-MS method for the quantification of glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) and its major degradation product aminomethylphosphonic acid (AMPA) in different samples including beer, media from toxicological analysis with Daphnia magna, and sorption experiments. Using
Alan Kania et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(28), 5362-5375 (2020-06-14)
Binge-eating disorder is the most common eating disorder. Various neuropeptides play important roles in the regulation of feeding behavior, including relaxin-3 (RLN3), which stimulates food intake in rats through the activation of the relaxin-family peptide-3 receptor (RXFP3). Here we demonstrate
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.