1.07398
Lead(II) nitrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Lead(II) nitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
458-459 °C
Solubilité
486 g/L
Densité
4.49 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1850 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Pb]1O[N+](=O)O1.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Lead(II) nitrate and hexafluorosilicate complexes with neutral diphosphine coordination: The study investigates complexes of lead(II) nitrate with neutral diphosphine ligands, revealing detailed insights into their coordination chemistry and structural characteristics, which are crucial for developing new materials with enhanced performance (Burt J, Grantham W, Levason W, et al., 2015).
- Catalytically active lead(ii)-imidazolium coordination assemblies with diversified lead(ii) coordination geometries: This article describes the synthesis and characterization of lead(II) imidazolium coordination assemblies, which are noted for their diverse coordination geometries and catalytic activity, expanding the utility of lead(II) nitrate in catalytic applications (Naga Babu C, Suresh P, Srinivas K, et al., 2016).
- Removal of toxic heavy metal lead (II) using chitosan oligosaccharide-graft-maleic anhydride/polyvinyl alcohol/silk fibroin composite: This research focuses on the development of a bio-composite material for the effective removal of lead(II) from the environment, showcasing the application of chitosan oligosaccharide-graft-maleic anhydride/polyvinyl alcohol/silk fibroin composites in heavy metal remediation (P A, K V, M S, et al., 2017).
Liaison
Remarque sur l'analyse
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)