228184
Copper(II) cyclohexanebutyrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Technique(s)
AAS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
126 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Cu]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Cu/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Clé InChI
FGUOYHAMMRMUQO-UHFFFAOYSA-L
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable