Principaux documents
D8208
Sigma-Aldrich
1,4-Diacetylbenzene
99%
Synonyme(s) :
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1′-(1,4-Phenylene)diethanone, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, p-Acetylacetophenone
5 G
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
263,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(COCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Beilstein:
1907515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Pf
111-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable