Principaux documents
226033
Sigma-Aldrich
1-Cyanovinyl acetate
98%
Synonyme(s) :
α-Acetoxyacrylonitrile, 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, 2-Hydroxyacrylonitrile acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(OCOCH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.10
Beilstein:
1751158
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
30 mmHg ( 80 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
0.05% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(=C)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4(3-6)8-5(2)7/h1H2,2H3
Clé InChI
LFSHREXVLSTLFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup