Principaux documents
223743
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile
99%
Synonyme(s) :
Homovanillonitrile
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
pb
135-145 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
56-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC#N)ccc1O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,11H,4H2,1H3
Clé InChI
SDVYWMWQCJEYTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile is a phenolic glycoside which is isolated from commercial Adenophora roots[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yuka Koike et al.
Journal of natural medicines, 64(3), 245-251 (2010-03-17)
Five novel phenolic glycosides, adenophorasides A (1), B (2), C (3), D (4), and E (5), were isolated from commercial Adenophora roots, together with vanilloloside (6), 3,4-dimethoxybenzyl alcohol 7-O-beta-D: -glucopyranoside (7), and lobetyolin (8). The structures of the new compounds