Principaux documents
209392
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetonitrile
99%
Synonyme(s) :
3-Methoxybenzyl cyanide
5 G
69,80 €
69,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
69,80 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Beilstein:
1865539
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
164-165 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5H2,1H3
Clé InChI
LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxyphenylacetonitrile was used in the synthesis of:
  • new immunogen for homovanillic acid[1]
  • β,β′-cyclobisalkylated melatoninergic phenylalkylamides[2]
  • α-sec-butyl-3-methoxy phenylacetonitrile, antispasmodic agent[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
An Efficient Synthesis of Simple, ?,?′-Cyclobisalkylated Melatoninergic Phenylalkylamides.
Tsotinis A, et al.
Letters in Organic Chemistry, 4(2), 92-95 (2007)
Synthesis of a homovanillic acid immunogen that incorporates an isosteric group designed to generate antibodies with improved specificity.
Gallacher G, et al.
Biogenic Amines, 11(1), 49-62 (1995)
Antispasmodic agents. 1. Syntheses and pharmacological activity of aminoalkyl 3-substituted phenylacetates.
T Kametani et al.
Journal of medicinal chemistry, 14(1), 72-75 (1971-01-01)
Suphannika Intanon et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(30), 7423-7429 (2014-07-08)
Meadowfoam (Limnanthes alba Hartw. ex Benth.) is an oilseed crop grown in the Willamette Valley of Oregon. Meadowfoam seed meal (MSM), a byproduct after oil extraction, contains 2-4% glucosinolate (glucolimnanthin). Activated MSM, produced by adding freshly ground myrosinase-active meadowfoam seeds