Documents
21885
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-DL-glutamic acid
≥99.0%
Synonyme(s) :
3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH(COOH)CH2CH(COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.14
Numéro Beilstein :
2214048
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable