Principaux documents
244376
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-pentyne
98%
Synonyme(s) :
(3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl chloride
5 G
52,50 €
25 G
128,00 €
52,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
52,50 €
25 G
128,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH2CH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.56
Beilstein:
1736710
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
67-69 °C/145 mmHg (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCCCC#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
Clé InChI
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-1-pentyne was used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S[1]. It was also used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Copper-promoted cycloaddition of diazocarbonyl compounds and acetylides.
Xiangbing Qi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(18), 3242-3244 (2007-03-23)
Piers E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 71(3), 280-286 (1993)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide