Principaux documents
205737
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead
Synonyme(s) :
Pd
1 G
44,80 €
10 G
426,00 €
50 G
1 690,00 €
44,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
44,80 €
10 G
426,00 €
50 G
1 690,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
44,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>1120 °F
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Clé InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Palladium on calcium carbonate (Pd/CaCO3) can be used as a green catalyst for a variety of applications such as:
  • formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction[1]
  • synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes[2]
  • a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions[3]
  • Stille cross-coupling reactions[4]
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions: the role of Pd/CaCO3 as catalyst reservoir
Oliveira BL and Antunes OAC
Letters in Organic Chemistry, 4(1), 13-15 (2007)
Palladium on Calcium Carbonate Combined to 2-Hydroxypropyl-alpha/beta-cyclodextrins: A Selective Catalytic System for Aqueous Heck Coupling and Hydroarylation
Senra JD, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(16), 2551-2558 (2008)
Ligand-free Stille cross-coupling reaction using Pd/CaCO3 as catalyst reservoir
Coelho AV, et al.
Tetrahedron Letters, 48(43), 7671-7674 (2007)
Palladium on Calcium Carbonate Combined to 2-Hydroxypropyl-alpha/beta-cyclodextrins: A Selective Catalytic System for Aqueous Heck Coupling and Hydroarylation
Senra JD, et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(16), 2551-2558 (2008)
Chun Wong Aaron Chan et al.
Nature communications, 5, 5787-5787 (2014-12-20)
Lindlar catalysts comprising of palladium/calcium carbonate modified with lead acetate and quinoline are widely employed industrially for the partial hydrogenation of alkynes. However, their use is restricted, particularly for food, cosmetic and drug manufacture, due to the extremely toxic nature