214353
Palladium on calcium carbonate
extent of labeling: 5 wt. % loading, unreduced
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>1120 °F
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Clé InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction
- synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes
- a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions
- Stille cross-coupling reactions
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable