Principaux documents
407305
Sigma-Aldrich
Palladium sur charbon
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % loading, matrix activated carbon support
Synonyme(s) :
Pd/C
1 G
115,00 €
10 G
1 010,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
115,00 €
10 G
1 010,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
30 wt. % loading
Matrice
activated carbon support
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Réactions catalysées :
  • Réaction de Stille
  • Réactions d'hydrogénation
  • Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
  • Désoxygénation
  • Réactions d'oxydation
  • Réactions de couplage
Palladium on carbon (Pd/C) (30 wt. % loading, matrix activated carbon support) can be used for a variety of applications, such as:
  • a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
  • a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
  • an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
  • a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
  • in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
  • a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Physical and electrochemical characterizations of nanostructured Pd/C and PdNi/C catalysts for methanol oxidation
Liu Z, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 925-928 (2009)