Principaux documents
257923
Sigma-Aldrich
Perfluorobutyryl chloride
98%
Synonyme(s) :
Heptafluorobutyryl chloride
5 G
48,70 €
25 G
105,00 €
48,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
48,70 €
25 G
105,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3CF2CF2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.48
Beilstein:
1790269
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
7.22 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pb
39 °C (lit.)
Densité
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
Clé InChI
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes[1]
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole[2]
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
R J Petersen et al.
Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 21, 242-248 (1975-01-01)
A novel fluoropolymer prepared from ethylcellulose by acylation with perfluorobutyryl chloride has been shown to be remarkably non-thrombogenic in vena cava and renal embolus ring implant tests. Gas permeabilities of this fluoropolymer are dufficient to make it highly attractive for
Synthesis of 2-and 2, 5-substituted benzoxazoles and benzothiazoles.
Soloski EJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(4), 295-304 (1976)