Principaux documents
F7407
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl alcohol
97%
5 G
35,90 €
35,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
35,90 €
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Beilstein:
1446930
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
GEZMEIHVFSWOCA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR