196398
Furan-3-methanol
99%
Synonyme(s) :
3-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
Clé InChI
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup