Documents
T32654
Sigma-Aldrich
2-Thiophenemethanol
98%
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thienyl carbinol, Thenyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.17
Numéro Beilstein :
383595
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
Point d'ébullition
207 °C (lit.)
Densité
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1628, 461475-461475 (2020-08-22)
For successful profiling of aroma carriers in food samples, a highly efficient extraction method is mandatory. A two-step stir bar sorptive extraction (SBSE) approach, namely fractionated SBSE (Fr-SBSE), was developed to improve both the organoleptic and the chemical identification of