Principaux documents
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
Synonyme(s) :
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
5 G
155,00 €
25 G
540,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
155,00 €
25 G
540,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Beilstein:
152468
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
46-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate can be used as a reactant to synthesize:
  • Luminescent lanthanide-furandicarboxylate coordination polymer through hydrolysis with lanthanide ions.[1]
  • Polyesters via polycondensation with linear biobased aliphatic diols.[2]
  • Furanmonomers via lithium aluminium hydride (LiAlH4) reduction, which then react with maleimides to form furan-maleimide Diels-Alder adducts for thermally responsive dendrons and dendrimers.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup