187879
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
(2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Point d'ébullition
122-125 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clé InChI
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup