180262
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer
Synonyme(s) :
1,1,1′,1′-Tetramethylazoethane dioxide, NSC 677505, Nitroso-t-butane, Nitroso-tert-butane
154,00 €
About This Item
154,00 €
Produits recommandés
Pf
81-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
C-nitroso
amine
nitroso
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
Clé InChI
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable