244481
1-(Trimethylsilyl)propyne
99%
Synonyme(s) :
Trimethyl-1-propynylsilane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
99-100 °C (lit.)
Densité
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup