184314
Tétrahydrofurane-d8
≥99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Octadeutérotétrahydrofurane, Tétrahydrofurane deutéré
97,10 €
About This Item
97,10 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.03% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
65-66 °C (lit.)
Pf
−106 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenu apparenté
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN permet de déterminer la structure et la pureté des molécules via l'étude de l'état des spins nucléaires dans un puissant champ magnétique.