16230
4-Bromoaniline
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
43,30 €
About This Item
43,30 €
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Pf
56-62 °C (lit.)
63-65 °C
Solubilité
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves