Documents
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.45
Numéro Beilstein :
1982924
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
117-119 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable