226173
(1S)-(−)-Chlorure camphanique
98%
Synonyme(s) :
(1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, Chlorure de (−)-camphanoyl
42,20 €
About This Item
42,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]23/D −18±1°, c = 2 in dioxane
Pf
71-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges