164771
3-Aminobenzonitrile
99%
Synonyme(s) :
3-Cyanoaniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
48-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2
Clé InChI
NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves