579920
3-(Bromoacetyl)coumarin
97%
70,50 €
About This Item
70,50 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
164-168 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
ketone
Chaîne SMILES
BrCC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-6-9(13)8-5-7-3-1-2-4-10(7)15-11(8)14/h1-5H,6H2
Clé InChI
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 3-(bromoacetyl)coumarin oxime via reaction with hydroxylamine hydrochloride in methanol[1]
- 3-(bromoacetyl)coumarin-O-methyloxime via reaction with O-benzylhydroxylammonium chloride/diluted HCl in methanol[1]
- 3-(bromoacetyl)coumarin-O-benzyloxime via reaction with O-benzyl hydroxylamine hydrochloride in methanol[1]
- 3-[2′-(2′′-arylidenehydrazinyl)thiazolyl]coumarins via reaction with benzaldehyde thiosemicarbazones[2]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves