143995
Propargyl chloride
98%
Synonyme(s) :
3-Chloro-1-propyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
58 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
ethyl acetate: miscible
ethylene glycol: miscible
water: insoluble
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
Clé InChI
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles