126411
1,3-Dimethylbutylamine
98%
59,60 €
About This Item
59,60 €
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4085 (lit.)
pb
108-110 °C (lit.)
Densité
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
Clé InChI
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter