Principaux documents
474533
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
98%
25 G
40,10 €
40,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
40,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OC6H4OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +58°, c = 1 in methanol
Pf
145-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
Clé InChI
AQIHDXGKQHFBNW-ZCFIWIBFSA-N
Application
(R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid can be used as a ligand to prepare:
  • Triorganotin(IV) complexes of biological importance.[1]
  • Co(II) based chiral coordination polymers having catalytic activity towards aldol reaction.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Syntheses, characterizations, crystal structures, and in vitro antitumor activities of chiral triorganotin (IV) complexes containing (S)-(+)-2-(4-isobutyl-phenyl) propionic and (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid ligands
Shi Y, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 65(23), 4125-4136 (2012)
Rosalía López-Ruiz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 157, 285-291 (2018-04-09)
A degradation study of quizalofop-p and its commercial products (quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl and propaquizafop) in water samples has been performed using ultra high-performance liquid chromatography coupled to Orbitrap mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS). CHHQ (dihydroxychloroquinoxalin), CHQ (6-chloroquinoxalin-2-ol) and PPA ((R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionicacid) were the main
Syntheses, structures and catalytic properties of chiral Co (II) coordination polymers based on (R)-4-(4-(1-carboxyethoxy) phenoxy) benzoic acid
Xu X, et al.
Polyhedron, 112(23), 61-66 (2016)