138924
Cyclooctatetraene
98%
Synonyme(s) :
[8]Annulene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
0.1% hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
142-143 °C (lit.)
Pf
−5-−3 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
Clé InChI
KDUIUFJBNGTBMD-BONZMOEMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties.
- Used in liquid state organic dye lasers.
- Used as triplet state quencher to reduce dye blinking.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup