P8279
Protocatechuate 3,4-Dioxygenase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg solid
509,00 €
About This Item
509,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Pseudomonas spp.)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3 units/mg solid
Poids mol.
~700 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Inhibitors : Ag+, Hg++, PCMB
Optimum pH : 9.0
Optimum temperature : 60−65°C
pH Stability : pH 7.0−9.0 (25°C, 72hr)
Thermal stability : below 50°C (pH 6.0, 1hr)
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable