Principaux documents
144061
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzonitrile
99%
Synonyme(s) :
α-Bromo-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl bromide
1 G
27,30 €
10 G
96,80 €
50 G
305,00 €
27,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,30 €
10 G
96,80 €
50 G
305,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Beilstein:
636717
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
115-117 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Bromomethyl)benzonitrile reacts with 2H-tetrazole in the presence of KOH to yield 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile[1].
Application
4-(Bromomethyl)benzonitrile may be used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile[2].
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazel Fenton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3805-3815 (2010-04-08)
Two ligands L(1) and L(2) have been prepared which contain a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile (in L(1), a benzonitrile; in L(2), a naphthonitrile). These ligands react with Ag(I) salts to give a range of infinite coordination
Zheng Xing et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o445-o445 (2008-01-01)
The title compound, C(9)H(7)N(5), was synthesized by reaction of 4-(bromomethyl)benzonitrile and 2H-tetrazole in the presence of KOH. The relative orientation of the planar tetra-zole ring and the methyl-benzonitrile moiety is (-)-anti-clinal. The crystal packing is dominated by van der Waals