Key Documents
122025
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
39-41 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiocarbamate
Chaîne SMILES 
CCN1C(=O)COC1=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-6-4(7)3-8-5(6)9/h2-3H2,1H3
Clé InChI
ZILKBTSQUZJHOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup