403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
60,60 €
About This Item
60,60 €
Produits recommandés
Essai
99% trace metals basis
Forme
pieces
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
50.0 μΩ-cm, 20°C
Impuretés
0.5% strontium
Taille des particules
1 cm
pb
1640 °C (lit.)
Pf
725 °C (lit.)
Densité
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Clé InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes[2]
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract[3]
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)