Principaux documents
901183
Sigma-Aldrich
Propylhydrazine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H10N2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Forme
solid
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]Cl.NNCCC
Application
Propylhydrazine can be used as synthetic building blocks for various applications. Ben Cravatt′s lab recently developed clickable, nucleophilic hydrazine probes for "reverse-polarity" activity-based protein profiling, or (RP)-ABPP, where this propylhydrazine was used as a competitor for hydrazine probe 901210.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable