129240
2,3-Dimethyl-2-butanol
98%
Synonyme(s) :
Thexyl alcohol
88,10 €
About This Item
88,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
120-121 °C (lit.)
Pf
−14 °C (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3,4)7/h5,7H,1-4H3
Clé InChI
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup