Principaux documents
S412031
3-ETHYL-3-HEPTANOL
AldrichCPR
S412031-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S412031-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.259
Numéro MDL:
158,00 €